주요 문서
AMBH97F07497
Ambeed, Inc.
1-(4-(Diethylamino)phenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.27
MDL number:
Iupac Name
1-[4-(diethylamino)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12-8-6-11(7-9-12)10(3)14/h6-9H,4-5H2,1-3H3
InChI key
HMIBQFXWSUBFTG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5520-66-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)