주요 문서
AMBH97F07400
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-2-methoxyphenylacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.17
MDL number:
Iupac Name
(4-fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-13-8-5-7(10)3-2-6(8)4-9(11)12/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
TUHNRCPWPMJXQN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886498-61-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)