주요 문서
AMBH97F07221
Ambeed, Inc.
3-(Trifluoromethyl)quinolin-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
212.17
MDL number:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)quinolin-4-amine
Inchi Code
1S/C10H7F3N2/c11-10(12,13)7-5-15-8-4-2-1-3-6(8)9(7)14/h1-5H,(H2,14,15)
InChI key
FZRFXDGNVFQKER-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1820650-23-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1820650-23-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)