주요 문서
AMBH97F070C9
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-fluoro-4-methylbenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
217.04
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-4-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrFO/c1-5-2-7(9)6(4-11)8(10)3-5/h2-4H,1H3
InChI key
DQSGYGLIKSWXKJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1370025-54-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)