주요 문서
AMBH97F0702B
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4,5-dimethoxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.62
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-4,5-dimethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9ClO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
CHMWIAHMSOASPM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60032-95-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)