주요 문서
AMBH97F0701E
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N-(quinolin-5-yl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.66
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-(5-quinolinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C11H9ClN2O/c12-7-11(15)14-10-5-1-4-9-8(10)3-2-6-13-9/h1-6H,7H2,(H,14,15)
InChI key
IQXGPGINYWVRSU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/121221-08-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)