주요 문서
AMBH97F06FF5
Ambeed, Inc.
2-(Benzyloxy)-5-chlorobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
246.69
MDL number:
Iupac Name
2-(benzyloxy)-5-chlorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H11ClO2/c15-13-6-7-14(12(8-13)9-16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
InChI key
UKVVPQTUCJPTNI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38544-16-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)