주요 문서
AMBH97F06FF0
Ambeed, Inc.
1,3,6,8-Tetramethyl-9H-carbazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.32
MDL number:
Iupac Name
1,3,6,8-tetramethyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C16H17N/c1-9-5-11(3)15-13(7-9)14-8-10(2)6-12(4)16(14)17-15/h5-8,17H,1-4H3
InChI key
KBGPFZUZKTUOII-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6558-85-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)