주요 문서
AMBH97F06F80
Ambeed, Inc.
(4-Bromophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
279.11
MDL number:
Iupac Name
(4-bromophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H8BrFO/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
InChI key
SSXSFTBOKUQUAX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2069-41-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)