주요 문서
AMBH97F06CD3
Ambeed, Inc.
(4-Ethoxy-2,5-dimethylphenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.04
MDL number:
Iupac Name
4-ethoxy-2,5-dimethylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H15BO3/c1-4-14-10-6-7(2)9(11(12)13)5-8(10)3/h5-6,12-13H,4H2,1-3H3
InChI key
LCSUJJZAQIIJTR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1217500-56-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)