주요 문서
AMBH97F06B3E
Ambeed, Inc.
1-Cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.58
MDL number:
Iupac Name
1-cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8F3N.ClH/c6-5(7,8)4(9)3-1-2-3;/h3-4H,1-2,9H2;1H
InChI key
SYGCZMSQFRLXRX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75702-99-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)