주요 문서
AMBH97F06B3C
Ambeed, Inc.
5,7-Difluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.14
MDL number:
Iupac Name
5,7-difluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5F2NO2/c10-5-1-4-2-7(9(13)14)12-8(4)6(11)3-5/h1-3,12H,(H,13,14)
InChI key
WVZUEYDXSLBMEK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/186432-20-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)