주요 문서
AMBH97F06ABA
Ambeed, Inc.
Trimethoxy(4-methoxyphenyl)silane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.32
MDL number:
Iupac Name
trimethoxy(4-methoxyphenyl)silane
Inchi Code
1S/C10H16O4Si/c1-11-9-5-7-10(8-6-9)15(12-2,13-3)14-4/h5-8H,1-4H3
InChI key
ZESWBFKRPIRQCD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
93%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35692-27-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)