주요 문서
AMBH97F06A30
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-1H-indole-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.19
MDL number:
Iupac Name
5-methoxy-1H-indole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H8N2O/c1-13-8-2-3-10-9(4-8)7(5-11)6-12-10/h2-4,6,12H,1H3
InChI key
CZFFYXFWPCJEGW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23084-36-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)