주요 문서
AMBH97F069EE
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-butoxy-2,3-difluorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.1
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-4-butoxy-2,3-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C10H11BrF2O/c1-2-3-6-14-8-5-4-7(11)9(12)10(8)13/h4-5H,2-3,6H2,1H3
InChI key
VZOZRBSBWHDDHS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/247176-22-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)