주요 문서
AMBH97F06939
Ambeed, Inc.
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
109.13
MDL number:
Iupac Name
3,6-dihydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H7NO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1H,2-4H2
InChI key
MICNNRIXWURVND-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105772-13-2.html
픽토그램
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)