주요 문서
AMBH97F06872
Ambeed, Inc.
[1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridin-8-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
134.14
MDL number:
Iupac Name
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-8-amine
Inchi Code
1S/C6H6N4/c7-5-2-1-3-10-6(5)8-4-9-10/h1-4H,7H2
InChI key
LJPJXPHHXBKTKJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31052-95-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)