주요 문서
AMBH97F06775
Ambeed, Inc.
1-(4-Methoxyphenyl)cyclohexanecarbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.3
MDL number:
Iupac Name
1-(4-methoxyphenyl)cyclohexanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C14H17NO/c1-16-13-7-5-12(6-8-13)14(11-15)9-3-2-4-10-14/h5-8H,2-4,9-10H2,1H3
InChI key
YQXUSXSQFVWPRQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36263-51-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)