주요 문서
AMBH97F066F9
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-((1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)oxy)-4-bromobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
389.25
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2-((1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)oxy)-4-bromobenzoate
Inchi Code
1S/C18H17BrN2O3/c1-18(2,3)24-17(22)14-5-4-12(19)9-15(14)23-13-8-11-6-7-20-16(11)21-10-13/h4-10H,1-3H3,(H,20,21)
InChI key
QTUZSJSEZUZNAS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1628047-84-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)