주요 문서
AMBH97F0612C
Ambeed, Inc.
3,3-Difluoropyrrolidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
121.09
MDL number:
Iupac Name
3,3-difluoro-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C4H5F2NO/c5-4(6)1-2-7-3(4)8/h1-2H2,(H,7,8)
InChI key
BDHHIGBFEDVNDX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/162970-49-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)