주요 문서
AMBH97F06117
Ambeed, Inc.
1-(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
239.07
MDL number:
Iupac Name
1-(6-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O/c1-6(13)8-4-11-9-3-2-7(10)5-12(8)9/h2-5H,1H3
InChI key
DDVXKYXTMIQMPV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/30493-41-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)