주요 문서
AMBH97F0610E
Ambeed, Inc.
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.12
MDL number:
Iupac Name
3-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-2-1-4(11)3-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2
InChI key
ZDZNJYXHGWSWTN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/393-80-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)