주요 문서
AMBH97F060E0
Ambeed, Inc.
(1-Hydroxyethylidene)bis-phosphonic acid tetrasodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
293.96
MDL number:
Iupac Name
sodium (1-hydroxyethane-1,1-diyl)bis(phosphonate)
Inchi Code
1S/C2H8O7P2.4Na/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;;;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
KWXLCDNSEHTOCB-UHFFFAOYSA-J
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3794-83-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3794-83-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)