주요 문서
AMBH97F05FA2
Ambeed, Inc.
1-Bromo-8-fluoronaphthalene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.06
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-8-fluoronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H6BrF/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H
InChI key
UKEZWVDQUSOSEQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33718-15-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/33718-15-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)