주요 문서
AMBH97F05F8C
Ambeed, Inc.
2-Amino-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.18
MDL number:
Iupac Name
2-amino-7,8-dihydro-5(6H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c9-8-10-4-5-6(11-8)2-1-3-7(5)12/h4H,1-3H2,(H2,9,10,11)
InChI key
ZXWJMLMXKMSYTP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21599-36-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)