주요 문서
AMBH97F05D65
Ambeed, Inc.
(2-Butyl-5-nitrobenzofuran-3-yl)(4-(3-(dibutylamino)propoxy)phenyl)methanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
508.66
MDL number:
Iupac Name
(2-butyl-5-nitro-1-benzofuran-3-yl){4-[3-(dibutylamino)propoxy]phenyl}methanone
Inchi Code
1S/C30H40N2O5/c1-4-7-11-28-29(26-22-24(32(34)35)14-17-27(26)37-28)30(33)23-12-15-25(16-13-23)36-21-10-20-31(18-8-5-2)19-9-6-3/h12-17,22H,4-11,18-21H2,1-3H3
InChI key
YIYARJKYRBMMJG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Viscous Liquid or Solid or Semi-solid or Colloid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/141645-23-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/141645-23-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)