주요 문서
AMBH97F05C32
Ambeed, Inc.
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.13
MDL number:
Iupac Name
2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O.2ClH/c11-7-5-8(6-10-7)1-3-9-4-2-8;;/h9H,1-6H2,(H,10,11);2*1H
InChI key
PUGNXFYCUYCIAW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1417301-86-0.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)