주요 문서
AMBH97F05BC2
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-4-(methylthio)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.21
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-4-(methylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H8FNS/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI key
ZINVZVDSYNURHM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76180-33-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)