주요 문서
AMBH97F05BA8
Ambeed, Inc.
4-Phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.2
MDL number:
Iupac Name
4-phenyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c13-11(14)10-7-12-6-9(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,12H,(H,13,14)
InChI key
IZAUZUSKFWENMY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/132040-12-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)