주요 문서
AMBH97F05B74
Ambeed, Inc.
Dimethyl quinoline-2,3-dicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.23
MDL number:
Iupac Name
dimethyl 2,3-quinolinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H11NO4/c1-17-12(15)9-7-8-5-3-4-6-10(8)14-11(9)13(16)18-2/h3-7H,1-2H3
InChI key
LJLAVRGABNTTSN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17507-03-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)