주요 문서
AMBH97F05B72
Ambeed, Inc.
7-Fluoroquinolin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.17
MDL number:
Iupac Name
7-fluoro-3-quinolinylamine
Inchi Code
1S/C9H7FN2/c10-7-2-1-6-3-8(11)5-12-9(6)4-7/h1-5H,11H2
InChI key
VWSBZKXHUMMXCN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/225366-89-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)