주요 문서
AMBH97F05AD5
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-amino-5-methylthiophene-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.25
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-amino-5-methyl-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-3-11-8(10)6-4-5(2)12-7(6)9/h4H,3,9H2,1-2H3
InChI key
AYBUNZGJQVYGTM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4815-32-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)