주요 문서
AMBH97F05ACD
Ambeed, Inc.
Propargyl-PEG3-NHS ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
313.31
MDL number:
Iupac Name
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 3-(2-(2-(prop-2-yn-1-yloxy)ethoxy)ethoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C14H19NO7/c1-2-6-19-8-10-21-11-9-20-7-5-14(18)22-15-12(16)3-4-13(15)17/h1H,3-11H2
InChI key
YDRPXORAOIYIGV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1428629-71-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)