주요 문서
AMBH97F05AB6
Ambeed, Inc.
tert-Butyl(3-iodopropoxy)dimethylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
300.26
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl(dimethyl)silyl 3-iodopropyl ether
Inchi Code
1S/C9H21IOSi/c1-9(2,3)12(4,5)11-8-6-7-10/h6-8H2,1-5H3
InChI key
KTJOZDBANQOLHP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/78878-05-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)