주요 문서
AMBH97F05AA1
Ambeed, Inc.
2,7-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.19
MDL number:
Iupac Name
2,7-dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
Inchi Code
1S/C9H10N2/c1-6-4-3-5-8-9(6)11-7(2)10-8/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
NYXKVDPOWQTTNC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23291-66-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/23291-66-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)