주요 문서
AMBH97F05A72
Ambeed, Inc.
Methyl 4-iodophenylacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.07
MDL number:
Iupac Name
methyl (4-iodophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H9IO2/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
IYIVBGQBEMSRLO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63349-52-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)