주요 문서
AMBH97F05A6C
Ambeed, Inc.
7-Bromo-1-methylindolin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.07
MDL number:
Iupac Name
7-bromo-1-methyl-1H-indol-2-ol
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c1-11-8(12)5-6-3-2-4-7(10)9(6)11/h2-5,12H,1H3
InChI key
GICOSDRMGAFRAS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100831-25-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/100831-25-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)