주요 문서
AMBH97F0512E
Ambeed, Inc.
2,7-Bis(2-(dimethylamino)ethyl)benzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
408.46
MDL number:
Iupac Name
2,7-bis(2-(dimethylamino)ethyl)benzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetraone
Inchi Code
1S/C22H24N4O4/c1-23(2)9-11-25-19(27)13-5-7-15-18-16(8-6-14(17(13)18)20(25)28)22(30)26(21(15)29)12-10-24(3)4/h5-8H,9-12H2,1-4H3
InChI key
HPJFXFRNEJHDFR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22291-04-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)