주요 문서
AMBH97F050FF
Ambeed, Inc.
1-(5-Bromothiophen-2-yl)propan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.1
MDL number:
Iupac Name
1-(5-bromo-2-thienyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C7H7BrOS/c1-2-5(9)6-3-4-7(8)10-6/h3-4H,2H2,1H3
InChI key
JQAYKLHWCBPAEX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32412-39-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)