주요 문서
AMBH97F04F1B
Ambeed, Inc.
2-Aminoquinoline-6-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
2-amino-6-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c11-9-4-2-6-5-7(10(13)14)1-3-8(6)12-9/h1-5H,(H2,11,12)(H,13,14)
InChI key
RGFNYRASTCKUCA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/736919-39-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/736919-39-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)