주요 문서
AMBH97F04F07
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.96
MDL number:
Iupac Name
2-methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BF3O3/c1-15-7-3-2-5(8(10,11)12)4-6(7)9(13)14/h2-4,13-14H,1H3
InChI key
PXDQUMRSSQYJSX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/240139-82-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)