주요 문서
AMBH97F04C0E
Ambeed, Inc.
Thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.63
MDL number:
Iupac Name
1,3-thiazol-2-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H6N2S.ClH/c5-3-4-6-1-2-7-4;/h1-2H,3,5H2;1H
InChI key
AAJCCSYSPIKAJY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850852-85-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)