주요 문서
AMBH97F04BD5
Ambeed, Inc.
2-(Furan-2-yl)-2-oxoacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.1
MDL number:
Iupac Name
2-furyl(oxo)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H4O4/c7-5(6(8)9)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H,8,9)
InChI key
IXVPCJUAKDVYKX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1467-70-5.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1467-70-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)