주요 문서
AMBH97F04BCC
Ambeed, Inc.
3-Iodo-2-methylbenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.05
MDL number:
Iupac Name
3-iodo-2-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H6IN/c1-6-7(5-10)3-2-4-8(6)9/h2-4H,1H3
InChI key
ZCBCXMRTOKVFQF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52107-66-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)