주요 문서
AMBH97F04B95
Ambeed, Inc.
9,10-Bis(bromomethyl)anthracene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
364.08
MDL number:
Iupac Name
9,10-bis(bromomethyl)anthracene
Inchi Code
1S/C16H12Br2/c17-9-15-11-5-1-2-6-12(11)16(10-18)14-8-4-3-7-13(14)15/h1-8H,9-10H2
InChI key
YHEMDXGFCREMGG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34373-96-1.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)