주요 문서
AMBH97F04B8A
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.02
MDL number:
Iupac Name
2-amino-4-bromo-3-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrFN2/c8-5-2-1-4(3-10)7(11)6(5)9/h1-2H,11H2
InChI key
JYLJOBZPUMLBHA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1820620-31-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)