주요 문서
AMBH97F04B84
Ambeed, Inc.
benzyl N-(6-oxohexyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.31
MDL number:
Iupac Name
benzyl 6-oxohexylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c16-11-7-2-1-6-10-15-14(17)18-12-13-8-4-3-5-9-13/h3-5,8-9,11H,1-2,6-7,10,12H2,(H,15,17)
InChI key
XPGMGPSEWHRDSL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98648-05-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)