주요 문서
AMBH97F04B61
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.12
MDL number:
Iupac Name
5-fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C7H5F4NO/c8-4-1-2-6(5(12)3-4)13-7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI key
AUJAYNLPYRARLU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/123572-63-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)