주요 문서
AMBH97F04B60
Ambeed, Inc.
N-Methyl-2-nitropyridin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.14
MDL number:
Iupac Name
N-methyl-2-nitro-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7N3O2/c1-7-5-3-2-4-8-6(5)9(10)11/h2-4,7H,1H3
InChI key
NCJOHCIQXAGJBV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32605-06-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)