주요 문서
AMBH97F04AD9
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-amino-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.64
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-amino-1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3O2.ClH/c1-3-12-7(11)6-9-5(8)4-10(6)2;/h4H,3,8H2,1-2H3;1H
InChI key
CQRVNNMJJDJXPE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/180258-46-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)